Cinc óxido ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
11558.36
11558.A3
11558.36EA
75.8
EUR
11558.36
11558.A3
Cinc óxido ≥99.0% ACS
Cinc óxido
Purity: 99.0% min
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in dilute acetic acid, dilute mineral acids, ammonia, ammonium carbonate
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Pigment in white paints, UV absorber in plastics, ceramics, piezoelectric devices
Formula:
ZnO Pto. de fusión: 1975 °C Densidad: 5,606 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III IR: 01-2119463881-32 Índice Merck: 14,10147 |