Cinc óxido ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
44263.30
44263.A1
44263.A7
44263.30EA
48
EUR
44263.30
44263.A1
44263.A7
Cinc óxido ≥99.9% (metals basis)
Cinc óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formula:
ZnO Pto. de fusión: 1975 °C Densidad: 5,606 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III IR: 01-2119463881-32 Índice Merck: 14,10147 |