Cinc óxido pesado 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
A16188.0B A16188.0I
A16188.0BEA 72.5 EUR
A16188.0B A16188.0I
Cinc óxido pesado 98%
Cinc óxido
Purity: 98% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless Melting Point: 1975° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,606
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147