Cinc óxido, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.08846.9029 1.08846.1000
1.08846.9029EA 0 EUR
1.08846.9029 1.08846.1000
Cinc óxido, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Cinc óxido
Formula: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densidad: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119463881-32