Cinc óxido Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08849.0500
1.08849.1000
1.08849.9025
1.08849.0500EA
77.3
EUR
1.08849.0500
1.08849.1000
1.08849.9025
Cinc óxido Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Cinc óxido
Formula:
ZnO Pto. de fusión: 1975 °C Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011300 Núm. CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III IR: 01-2119463881-32 Índice Merck: 13,10200 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 1975 °C |
Molar Mass | 81.37 g/mol |
Bulk Density | 200 - 700 kg/m3 |
Density | 5.61 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |