Cinc óxido, RonaCare®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
1.30148.9026 1.30148.9025
1.30148.9026EA 0 EUR
1.30148.9026 1.30148.9025
Cinc óxido, RonaCare®
Cinc óxido
Formula: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Densidad: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
IR: 01-2119463881-32