Cinc óxido ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
29211.298EA 135 EUR
29211.298 29211.460
Cinc óxido ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Cinc óxido
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 13,10200
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.25 %
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 15 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm