Peróxido de cinc (∼50% ZnO₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc peróxido
39635.22 39635.36
39635.22EA 41.5 EUR
39635.22 39635.36
Peróxido de cinc (∼50% ZnO₂)
Peróxido de cinc
CAS No.: 1314-22-3 Molecular Formula: ZnO2 Formula Weight: 97.38 Physical Form: Powder, remainder ZnO Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. UN No.: 1516 MDL No.: MFCD00137469
Curing agent, rubber accelerator
Formula: O₂Zn
MW: 97.39 g/mol
Pto. de fusión: >150 °C (desc.)
Densidad: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137469
Núm. CAS: 1314-22-3
EINECS: 215-226-7
UN: 1516
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 12,10282