Seleniuro de cadmio ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cadmium (II) selenide
36323.06
36323.14
36323.22
36323.06EA
74.6
EUR
36323.06
36323.14
36323.22
Seleniuro de cadmio ≥99.995% (metals basis)
Seleniuro de cadmio
Purity: 99.995%
CAS No.: 1306-24-7
Molecular Formula: CdSe
Formula Weight: 191.36
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.81
Appearance: Brown-red to black
Odour: Odourless
Melting Point:
Vacuum deposition
Formula:
CdSe MW: 191.37 g/mol Pto. de fusión: >1350 °C Densidad: 5.81 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010917 Núm. CAS: 1306-24-7 EINECS: 215-148-3 UN: 3283 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1626 |