Seleniuro de mercurio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
22878.04
22878.09
22878.04EA
118
EUR
22878.04
22878.09
Seleniuro de mercurio ≥99.9% (metals basis)
Seleniuro de mercurio
Purity: 99.9%
CAS No.: 20601-83-6
Molecular Formula: HgSe
Formula Weight: 279.55
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 8.21
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: subl.
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00049743
Formula:
HgSe Pto. de fusión: (subl.) Densidad: 8,21 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049743 Núm. CAS: 20601-83-6 EINECS: 243-910-5 UN: 2025 ADR: 6.1,II |