Seleniuro de cinc ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc (II) selenide
13241.18 13241.30
13241.18EA 139 EUR
13241.18 13241.30
Seleniuro de cinc ≥99.995% (metals basis)
Seleniuro de cinc
Purity: 99.995% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formula: SeZn
MW: 144.35 g/mol
Pto. de fusión: >1100 °C
Densidad: 5.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011296
Núm. CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,10156