Telururo de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cadmium telluride
14365.14
14365.22
14365.14EA
207
EUR
14365.14
14365.22
Telururo de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Telururo de cadmio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-25-8
Molecular Formula: CdTe
Formula Weight: 240.00
Physical Form: Polycrystalline Lump
Density: 6.20
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1041°
Merck Reference: 14,1629
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015998
Formula:
CdTe MW: 240.01 g/mol Pto. de fusión: 1041 °C Densidad: 6.20 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015998 Núm. CAS: 1306-25-8 EINECS: 215-149-9 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,1629 |