Telururo de mercurio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercurous telluride
36666.04
36666.09
36666.04EA
152
EUR
36666.04
36666.09
Telururo de mercurio ≥99.999% (metals basis)
Telururo de mercurio
Purity: 99.999%
CAS No.: 12068-90-5
Molecular Formula: HgTe
Formula Weight: 328.19
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 8.63
Appearance: Gray to black
Odour: Odourless
Melting Point: 673°
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00016133
Formula:
HgTe MW: 328.19 g/mol Pto. de fusión: 673 °C Densidad: 8.63 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016133 Núm. CAS: 12068-90-5 EINECS: 235-108-9 UN: 2025 ADR: 6.1 II |