Telururo de cinc ≥99.998% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36595.09
36595.18
36595.09EA
153
EUR
36595.09
36595.18
Telururo de cinc ≥99.998% (metals basis)
Telururo de cinc
Purity: 99.998%
CAS No.: 1315-11-3
Molecular Formula: ZnTe
Formula Weight: 192.97
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 6.34
Refractive Index: 3.56
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 1240°
Merck Reference: 14,10162
MDL No.: MFCD00043079
Formula:
TeZn MW: 192.99 g/mol Pto. de fusión: 1240 °C Densidad: 6.34 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043079 Núm. CAS: 1315-11-3 EINECS: 215-260-2 Índice Merck: 14,10162 |