Telururo de cinc ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44412.06
44412.14
44412.06EA
63.1
EUR
44412.06
44412.14
Telururo de cinc ≥99.99% (metals basis)
Telururo de cinc
Purity: 99.99%
CAS No.: 1315-11-3
Molecular Formula: ZnTe
Formula Weight: 192.97
Physical Form: -140 Mesh Powder
Density: 5.9
Refractive Index: 3.56
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 1240°
Merck Reference: 14,10162
MDL No.: MFCD00043079
Formula:
TeZn MW: 192.99 g/mol Pto. de fusión: 1240 °C Densidad: 5.9 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043079 Núm. CAS: 1315-11-3 EINECS: 215-260-2 Índice Merck: 14,10162 |