Tetracloruro de hafnio ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 2.7% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hafnium tetrachloride
11834.14
11834.22
11834.88
11834.14EA
79.9
EUR
11834.14
11834.22
11834.88
Tetracloruro de hafnio ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 2.7% Zr)
Tetracloruro de hafnio
Purity: 98+%
CAS No.: 13499-05-3
Molecular Formula: Cl4Hf
Formula Weight: 320.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Irritating
Melting Point: 320° subl.
Merck Reference: 14,4588
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011034
Formula:
Cl₄Hf MW: 320.3 g/mol Pto. de fusión: 320 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011034 Núm. CAS: 13499-05-3 EINECS: 236-826-5 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4588 |