Tetracloruro de circonio ≥99.5% (metals basis), REacton® reactor grade
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Circonio (IV) cloruro
12104.09
12104.22
12104.36
12104.A3
12104.09EA
50.7
EUR
12104.09
12104.22
12104.36
12104.A3
Tetracloruro de circonio ≥99.5% (metals basis), REacton® reactor grade
Tetracloruro de circonio
Purity: 99.5+%
CAS No.: 10026-11-6
Molecular Formula: ZrCl4
Formula Weight: 233.03
Physical Form: Powder
Density: 2.803
Appearance: White to orange
Melting Point: 331° subl.
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Decomposes in water forming ZrOCl2 and HCl
Merck Reference: 14,10174
UN No.: 2503
MDL No.: MFCD00011306
Friedel-Crafts catalyst
Formula:
Cl₄Zr MW: 233,03 g/mol Pto. Ebullición: 3577 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 331 °C (subl.) Densidad: 2,803 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011306 Núm. CAS: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10174 |