Tetrafluoruro de circonio 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zirconium (IV) fluoride
299790250 299791000
ACRO299790250EA 95.5 EUR
ACRO299790250 ACRO299791000
Tetrafluoruro de circonio 99.5%
Tetrafluoruro de circonio
Formula: F₄Zr
MW: 167.22 g/mol
Pto. Ebullición: 905 °C
Pto. de fusión: 640 °C
Número MDL: MFCD00011307
Núm. CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10308
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.4 %