Tetrafluoruro de circonio ≥99% low hafnium
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zirconium (IV) fluoride
11542.14 11542.22
11542.14EA 89.8 EUR
11542.14 11542.22
Tetrafluoruro de circonio ≥99% low hafnium
Tetrafluoruro de circonio
Purity: 99% CAS No.: 7783-64-4 Molecular Formula: F4Zr Formula Weight: 167.21 Physical Form: Powder Density: 4.43 Refractive Index: 1.59 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 600° subl. Merck Reference: 14,10175 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011307
Formula: F₄Zr
MW: 167.22 g/mol
Pto. de fusión: 600 °C (subl.)
Densidad: 4.43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011307
Núm. CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,10175