Nitruro de circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 3% Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12138.14 12138.22
12138.14EA 179 EUR
12138.14 12138.22
Nitruro de circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 3% Hf)
Nitruro de circonio
Purity: 99.5% CAS No.: 25658-42-8 Molecular Formula: NZr Formula Weight: 105.23 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.09 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless Melting Point: 2980° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049642
Formula: NZr
MW: 105.23 g/mol
Pto. de fusión: 2980
Densidad: 7.09
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049642
Núm. CAS: 25658-42-8
EINECS: 247-166-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III