Dióxido de circonio 98.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Circonio (IV) óxido
190520010 190522500
ACRO190520010EA 235 EUR
ACRO190520010 ACRO190522500
Dióxido de circonio 98.5%
Dióxido de circonio
Formula: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Pto. Ebullición: 4300
Pto. de fusión: 2700 °C
Densidad: 5.6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)