Dióxido de circonio ≥99.978% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.978%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: Powder
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formula:
ZrO₂ Pto. Ebullición: ∼5000 °C Pto. de fusión: ∼2700 °C Densidad: 5,89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011310 Núm. CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Índice Merck: 14,10180 |