Dióxido de circonio ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Circonio (IV) óxido
36319.18 36319.30
36319.18EA 112 EUR
36319.18 36319.30
Dióxido de circonio ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dióxido de circonio
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formula: ZrO₂
MW: 123.22 g/mol
Pto. Ebullición: ∼5000 °C
Pto. de fusión: ∼2700 °C
Densidad: 5.89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180