Dióxido de circonio ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Circonio (IV) óxido
41528.30
41528.18
41528.A1
41528.30EA
160
EUR
41528.30
41528.18
41528.A1
Dióxido de circonio ≥99.7% (metals basis excluding Hf) (max. 75ppm Hf)
Dióxido de circonio
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formula:
ZrO₂ MW: 123.22 g/mol Pto. Ebullición: ∼5000 °C Pto. de fusión: ∼2700 °C Densidad: 5.89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011310 Núm. CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Índice Merck: 14,10180 |