Dióxido de circonio, Technipur®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Circonio (IV) óxido
1.00757.9100
1.00757.9100EA 0 EUR
1.00757.9100
Dióxido de circonio, Technipur®
Dióxido de circonio
Formula: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Pto. Ebullición: 4300 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2680 °C
Densidad: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011310
Núm. CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Índice Merck: 14,10180