Ditelururo de hafnio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
39223.03
39223.06
39223.03EA
137
EUR
39223.03
39223.06
Ditelururo de hafnio ≥99.5% (metals basis)
Ditelururo de hafnio
Purity: 99.5%
CAS No.: 39082-23-0
Molecular Formula: HfTe2
Formula Weight: 433.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Formula:
HfTe₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049947 Núm. CAS: 39082-23-0 EINECS: 254-280-6 |