Diseleniuro de niobio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Niobium(IV) selenide
13101.09 13101.18
13101.09EA 107 EUR
13101.09 13101.18
Diseleniuro de niobio ≥99.8% (metals basis)
Diseleniuro de niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 12034-77-4 Molecular Formula: NbSe2 Formula Weight: 250.83 Physical Form: 5 Micron Powder Odour: Odourless UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00016228
Formula: NbSe₂
MW: 250.83 g/mol
Pto. de fusión: >1300 °C
Densidad: 6.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016228
Núm. CAS: 12034-77-4
EINECS: 234-811-8
UN: 3283
ADR: 6.1 III