Cromo (III) óxido 99%, polvo amorfo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
192085000 192080025
ACRO192085000EA 68.3 EUR
ACRO192085000 ACRO192080025
Cromo (III) óxido 99%, polvo amorfo
Cromo (III) óxido
Formula: Cr₂O₃
Pto. Ebullición: 4000 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 2435 °C
Densidad: 5,21 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010949
Núm. CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Índice Merck: 13,02247
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)