Cromo (III) óxido 99,97 Metals basis, powder, Puratronic® -22 Mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chromic oxide
10688.06
10688.14
10688.22
10688.36
10688.06EA
69.8
EUR
10688.06
10688.14
10688.22
10688.36
Cromo (III) óxido 99,97 Metals basis, powder, Puratronic® -22 Mesh
Cromo (III) óxido
Purity: 99.97%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Formula:
Cr₂O₃ MW: 151.99 g/mol Pto. Ebullición: 3000 °C Pto. de fusión: 2435 Densidad: 5.22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010949 Núm. CAS: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Índice Merck: 14,2234 |