Cromo (III) óxido ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12285.22
12285.36
12285.22EA
56.5
EUR
12285.22
12285.36
Cromo (III) óxido ≥99% (metals basis)
Cromo (III) óxido
Purity: 99%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Formula:
Cr₂O₃ Pto. Ebullición: 3000 °C Pto. de fusión: 2435 °C Densidad: 5,22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010949 Núm. CAS: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Índice Merck: 14,2234 |