Cromo (III) óxido, Technipur®
Proveedor: Merck
1.02483.9050
1.02483.9050EA 1980 EUR
1.02483.9050
Cromo (III) óxido, Technipur®
Cromo (III) óxido
Formula: Cr₂O₃
Pto. Ebullición: 4000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2435 °C
Densidad: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010949
Núm. CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Índice Merck: 13,02247