Cromo trióxido 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Trióxido de cromo, Anhídrido crómico
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 186 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Cromo trióxido 99.5%
Cromo trióxido
Formula: CrO₃
Pto. de fusión: 196 °C
Densidad: 2,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010952
Núm. CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119458868-17
Índice Merck: 13,02256
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm