Cromo trióxido 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
405230025
405235000
405230010
ACRO405230025EA
409
EUR
ACRO405230025
ACRO405235000
ACRO405230010
Cromo trióxido 98+% ACS
Cromo trióxido
Formula:
CrO₃ Pto. de fusión: 196 °C Densidad: 2,7 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010952 Núm. CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II IR: 01-2119458868-17 Índice Merck: 13,02256 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red-brown to purple Powder, crystals or granules |
Titration Iodometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Aluminium (Al) | ≤200 ppm |
Barium (Ba) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤0.2 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |