Cromo trióxido ≥99.9% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trióxido de cromo, Anhídrido crómico
10691.14
10691.22
10691.36
10691.14EA
90.7
EUR
10691.14
10691.22
10691.36
Cromo trióxido ≥99.9% (metals basis), Puratronic®
Cromo trióxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Formula:
CrO₃ Pto. Ebullición: 250 °C (desc.) Pto. de fusión: 196 °C Densidad: 2,7 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010952 Núm. CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II IR: 01-2119458868-17 Índice Merck: 14,2235 |