Cromo trióxido ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12522.30 12522.A1 12522.D9
12522.30EA 51.3 EUR
12522.30 12522.A1 12522.D9
Cromo trióxido ≥99%
Cromo trióxido
Purity: 99% CAS No.: 1333-82-0 Molecular Formula: CrO3 Formula Weight: 99.99 Physical Form: Crystalline Density: 2.7 Appearance: red Melting Point: 196° Boiling Point: 250° dec. Merck Reference: 14,2235 UN No.: 1463 MDL No.: MFCD00010952
Formula: CrO₃
Pto. Ebullición: 250 °C (desc.)
Pto. de fusión: 196 °C
Densidad: 2,7
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010952
Núm. CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
IR: 01-2119458868-17
Índice Merck: 14,2235