Cromo trióxido ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trióxido de cromo, Anhídrido crómico
20265.261EA
77.3
EUR
20265.261
20265.294
Cromo trióxido ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cromo trióxido
Formula:
CrO₃ Pto. de fusión: 195 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010952 Núm. CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1 (6.1, 8),II IR: 01-2119458868-17 Índice Merck: 13,02256 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Insolubility in water | Max. 0.2 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |