Diseleniuro de molibdeno ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
13112.06
13112.14
13112.06EA
103
EUR
13112.06
13112.14
Diseleniuro de molibdeno ≥99.9% (metals basis)
Diseleniuro de molibdeno
Purity: 99.9%
CAS No.: 12058-18-3
Molecular Formula: MoSe2
Formula Weight: 253.87
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014216
Formula:
MoSe₂ MW: 253.86 g/mol Pto. de fusión: >1200 °C Densidad: 6 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014216 Núm. CAS: 12058-18-3 EINECS: 235-027-9 UN: 3077 ADR: 9 III |