Tritelururo de dicromo ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
40206.06
40206.14
40206.06EA
73.3
EUR
40206.06
40206.14
Tritelururo de dicromo ≥99.5% (metals basis)
Tritelururo de dicromo
Purity: 99.5%
CAS No.: 12053-39-3
Molecular Formula: Cr2Te3
Formula Weight: 486.79
Physical Form: -60+100 Mesh Powder
Density: 7.0
Appearance: Gray-black
Odour: Odourless
Melting Point: ca 1300°
MDL No.: MFCD00016040
Formula:
Cr₂Te₃ Pto. de fusión: ∼1300 °C Densidad: 7,0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016040 Núm. CAS: 12053-39-3 EINECS: 235-003-8 |