Tricloruro de renio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13230.01
13230.03
13230.01EA
184
EUR
13230.01
13230.03
Tricloruro de renio
Tricloruro de renio
CAS No.: 13569-63-6
Molecular Formula: ReCl3
Formula Weight: 292.56
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011196
Formula:
Cl₃Re Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011196 Núm. CAS: 13569-63-6 EINECS: 236-987-1 |