Pentacloruro de renio ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
43294.09
43294.04
43294.09EA
1540
EUR
43294.09
43294.04
Pentacloruro de renio ≥99.9% (metals basis)
Pentacloruro de renio
Purity: 99.9%
CAS No.: 13596-35-5
Molecular Formula: ReCl5
Formula Weight: 363.47
Physical Form: -50 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011197
Formula:
Cl₅Re Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011197 Núm. CAS: 13596-35-5 EINECS: 237-042-6 |