Disulfuro de renio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfuro de renio (IV)
89482.04
89482.09
89482.04EA
388
EUR
89482.04
89482.09
Disulfuro de renio ≥99%
Disulfuro de renio
Purity: 99%
CAS No.: 12038-63-0
Molecular Formula: ReS2
Formula Weight: 250.33
Physical Form: Powder
Density: 7.506
MDL No.: MFCD00016307
Formula:
ReS₂ MW: 250.34 g/mol Densidad: 7.506 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016307 Núm. CAS: 12038-63-0 EINECS: 234-878-3 |