Telururo de manganeso ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganese telluride
36389.09 36389.03
36389.09EA 451 EUR
36389.09 36389.03
Telururo de manganeso ≥99.9% (metals basis)
Telururo de manganeso
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-88-1 Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2 Formula Weight: 182.54 Physical Form: 10mm & Down Lump Appearance: Dark grey MDL No.: MFCD00049487
Formula: MnTe
MW: 182.54 g/mol
Pto. de fusión: 1150
Densidad: 6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049487
Núm. CAS: 12032-88-1
EINECS: 234-782-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Total Metal Impurities 0,1% max.