Ditelururo de manganeso ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13134.09
13134.18
13134.09EA
118
EUR
13134.09
13134.18
Ditelururo de manganeso ≥99.9% (metals basis)
Ditelururo de manganeso
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-89-2
Molecular Formula: MnTe2
Formula Weight: 310.14
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064703
Formula:
MnTe₂ MW: 310.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064703 Núm. CAS: 12032-89-2 EINECS: 234-783-7 |