Tetróxido de osmio 99.9+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
191180010 191181000 191182500 191185000 191180050
ACRO191180010EA 339 EUR
ACRO191180010 ACRO191181000 ACRO191182500 ACRO191185000 ACRO191180050
Tetróxido de osmio 99.9+% (trace metals basis)
Tetróxido de osmio
Formula: O₄Os
Pto. Ebullición: 130 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011150
Núm. CAS: 20816-12-0
EINECS: 244-058-7
UN: 2471
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 13,06962
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystals
Melting point 40 to 42°C
Heavy metals ≤0.005 %
Solubility Passes test
Purity ≥99.90 % (Metal purity)
Non-volatile matter ≤0.2 %
Osmium (Os) 74.2 to 75.4 %
Ruthenium (Ru) ≤0.01 %