Tetróxido de osmio 99.8_Os_74.4 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Osmio (VIII) óxido
12103.02
12103.03
12103.48
12103.02EA
154
EUR
12103.02
12103.03
12103.48
Tetróxido de osmio 99.8_Os_74.4 Metals basis
Tetróxido de osmio
Purity: 99.8%
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Crystalline
Odour: Like chlorine
Boiling Point: 130°
Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 2471
MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Formula:
O₄Os MW: 254.23 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C Pto. de fusión: 40.6 °C Densidad: 1.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011150 Núm. CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,6893 |