Seleniuro de hierro 99,9 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Seleniuro de hierro (II)
31112.18
31112.09
31112.18EA
992
EUR
31112.18
31112.09
Seleniuro de hierro 99,9 Metals basis
Seleniuro de hierro
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Formula:
FeSe MW: 134.81 g/mol Pto. de fusión: 965 Densidad: 4.72 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016085 Núm. CAS: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 UN: 3283 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,04103 |