Telururo de níquel ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
13105.09
13105.18
13105.09EA
88.8
EUR
13105.09
13105.18
Telururo de níquel ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 0.1-1% Co)
Telururo de níquel
Purity: 99.9%
CAS No.: 12142-88-0
Molecular Formula: NiTe
Formula Weight: 186.31
Physical Form: 10mm & Down Lump
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016258
Formula:
NiTe MW: 186,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016258 Núm. CAS: 12142-88-0 EINECS: 235-260-6 UN: 3077 ADR: 9,III |