1,4-Dibromonaftaleno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
406500050 406500250
ACRO406500050EA 141 EUR
ACRO406500050 ACRO406500250
1,4-Dibromonaftaleno 98+%
1,4-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041823
Núm. CAS: 83-53-4
EINECS: 201-484-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %