1-Bromonaftaleno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-Bromonaphthalene
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 60.4 EUR
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromonaftaleno 96%
1-Bromonaftaleno
Formula: C₁₀H₇Br
MW: 207.07 g/mol
Pto. Ebullición: 279…281 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1.489 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003868
Núm. CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Índice Merck: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene