1-Bromo-4-fluoronaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16934.06 A16934.03 A16934.14
A16934.06EA 68.2 EUR
A16934.06 A16934.03 A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaftaleno ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaftaleno
Purity: 98% CAS No.: 341-41-3 Molecular Formula: C10H6BrF Formula Weight: 225.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° Beilstein Reference: 2085804 MDL No.: MFCD00051473
Formula: C₁₀H₆BrF
MW: 225.06 g/mol
Pto. de fusión: 33…37 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051473
Núm. CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9